4-Methylbiphenyl, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Phenyltoluol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

P36606-1G
SIALP36606-1GEA 41.1 EUR
SIALP36606-1G
4-Methylbiphenyl, Sigma-Aldrich®
4-Methylbiphenyl
Formel: C₁₃H₁₂
Molecular Weight: 168,24 g/mol
Siedepunkt: 267 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 47…48 °C
Dichte: 1,015 g/cm³ (27 °C)
MDL: MFCD00008544
CAS-Nummer: 644-08-6
EINECS: 211-409-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR