PIPES Dinatriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P3768-100G
P3768-1KG
P3768-250G
P3768-25G
P3768-500G
SIALP3768-100GEA
272
EUR
SIALP3768-100G
SIALP3768-1KG
SIALP3768-250G
SIALP3768-25G
SIALP3768-500G
PIPES Dinatriumsalz, Sigma-Aldrich®
PIPES Dinatriumsalz
Formel:
C₈H₁₆N₂Na₂O₆S₂ |
MDL:
MFCD00064349 CAS-Nummer: 76836-02-7 EINECS: 278-562-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...