Phthalsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

P39303-100G
SIALP39303-100GEA 39.2 EUR
SIALP39303-100G
Phthalsäure, Sigma-Aldrich®
Phthalsäure
Formel: C₈H₆O₄
Siedepunkt: 315…317 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 79 °C
Dichte: 1,576 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002467
CAS-Nummer: 88-99-3
EINECS: 201-873-2
Merck Index: 12,07527

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR