2-Picolin-N-oxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Picolin-N-oxid, 2-Methylpyridin-N-oxid, 2-Methylpyridin-1-oxid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

P42207-100G
SIALP42207-100GEA 121 EUR
SIALP42207-100G
2-Picolin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
2-Picolin-N-oxid
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
MDL: MFCD00006199
CAS-Nummer: 931-19-1
EINECS: 213-230-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR