Polyethylenglycol 3.350, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

P4338-1KG P4338-2KG P4338-500G
SIALP4338-1KGEA 361 EUR
SIALP4338-1KG SIALP4338-2KG SIALP4338-500G
Polyethylenglycol 3.350, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 3.350
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR