(1S)-(-)-α-Pinen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (1S)-(-)-2-Pinen, (-)-Pin-2(3)-en, L(-)-α-Pinen

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

P45702-100ML P45702-500ML
SIALP45702-100MLEA 121 EUR
SIALP45702-100ML SIALP45702-500ML
(1S)-(-)-α-Pinen, Sigma-Aldrich®
(1S)-(-)-α-Pinen
Formel: C₁₀H₁₆
Molecular Weight: 136.24 g/mol
Siedepunkt: 155
Schmelzpunkt: –62 °C
Dichte: 0.8592 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 32
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00064145
CAS-Nummer: 7785-26-4
EINECS: 232-077-3
UN: 2368
ADR: 3 III
Merck Index: 12,07599

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR