Piperazin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Diethylendiamin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

P45907-100G P45907-500G P45907-5G P45907-1KG
SIALP45907-100GEA 33.4 EUR
SIALP45907-100G SIALP45907-500G SIALP45907-5G SIALP45907-1KG
Piperazin, Sigma-Aldrich®
Piperazin
Formel: C₄H₁₀N₂
Molecular Weight: 86.14 g/mol
Siedepunkt: 146
Schmelzpunkt: 44…46 °C
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 65
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005953
CAS-Nummer: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8 III
Merck Index: 13,07545

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR