1,4-Pentadien, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Penta-1,4-diene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

P4607-1G P4607-5G
SIALP4607-1GEA 47.8 EUR
SIALP4607-1G SIALP4607-5G
1,4-Pentadien, Sigma-Aldrich®
1,4-Pentadien
Formel: C₅H₈
Molecular Weight: 68.12 g/mol
Siedepunkt: 26
Schmelzpunkt: –148.3 °C
Dichte: 0.6608 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008665
CAS-Nummer: 591-93-5
EINECS: 209-736-9
UN: 3295
ADR: 3 I

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR