D(-)-Penicillamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
H-D-Pen-OH, (S)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid, Penicillamine
MQ100
P4875-1G
P4875-25G
P4875-5G
SIALP4875-1GEA
60.2
EUR
SIALP4875-1G
SIALP4875-25G
SIALP4875-5G
D(-)-Penicillamin, Sigma-Aldrich®
D(-)-Penicillamin
Formel:
C₅H₁₁NO₂S Molecular Weight: 149.2 g/mol |
MDL:
MFCD00064302 CAS-Nummer: 52-67-5 EINECS: 200-148-8 |