Piperonylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,3-Benzodioxol-5-ylmethanol, 5-(Hydroxymethyl)-1,3-benzodioxol, 3,4-(Methylendioxy)benzylalkohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P49406-100G
P49406-25G
SIALP49406-100GEA
128
EUR
SIALP49406-100G
SIALP49406-25G
Piperonylalkohol, Sigma-Aldrich®
Piperonylalkohol
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152.15 g/mol Siedepunkt: 282 Schmelzpunkt: 51…54 °C |
MDL:
MFCD00005836 CAS-Nummer: 495-76-1 EINECS: 207-808-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...