3,4-(Methylendioxy)benzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Piperonylamine, Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethanamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P49503-25G
SIALP49503-25GEA
174
EUR
SIALP49503-25G
3,4-(Methylendioxy)benzylamin, Sigma-Aldrich®
3,4-(Methylendioxy)benzylamin
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151,17 g/mol |
MDL:
MFCD00005840 CAS-Nummer: 2620-50-0 EINECS: 220-056-1 |