2-Propanthiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Isopropylmercaptan, 2-Mercaptopropan, Isopropanthiol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

P50773-100ML P50773-500ML
SIALP50773-100MLEA 55.2 EUR
SIALP50773-100ML SIALP50773-500ML
2-Propanthiol, Sigma-Aldrich®
2-Propanthiol
Formel: C₃H₈S
Siedepunkt: 57 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –130 °C
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004863
CAS-Nummer: 75-33-2
EINECS: 200-861-4
UN: 2402
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR