Propargylalkohol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

P50803-1L P50803-100ML P50803-250ML P50803-500ML
SIALP50803-1LEA 79.3 EUR
SIALP50803-1L SIALP50803-100ML SIALP50803-250ML SIALP50803-500ML
Propargylalkohol, Sigma-Aldrich®
Propargylalkohol
Formel: C₃H₄O
Siedepunkt: 114 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –53 °C
Dichte: 0,9485 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002912
CAS-Nummer: 107-19-7
EINECS: 203-471-2
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07993

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR