Propargylbromid ∼9.2 mol/l in Toluol ≥80%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
P51001-5KG
P51001-125G
P51001-50G
P51001-625G
SIALP51001-5KGEA
4890
EUR
SIALP51001-5KG
SIALP51001-125G
SIALP51001-50G
SIALP51001-625G
Propargylbromid ∼9.2 mol/l in Toluol ≥80%, Sigma-Aldrich®
Propargylbromid
Formel:
C₃H₃Br |
MDL:
MFCD00000241 CAS-Nummer: 106-96-7 EINECS: 203-447-1 UN: 2924 ADR: 3,II |