Tween® 80 (Polysorbat) für die Molekularbiologie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P5188-100ML
SIALP5188-100MLEA
76.8
EUR
SIALP5188-100ML
Tween® 80 (Polysorbat) für die Molekularbiologie, Sigma-Aldrich®
Tween® 80 (Polysorbat)
Schmelzpunkt:
100 °C Flammpunkt: 113 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082107 CAS-Nummer: 9005-65-6 EINECS: 500-019-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...