Pentafluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

P5360-10G
SIALP5360-10GEA 80.6 EUR
SIALP5360-10G
Pentafluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Pentafluorbenzoesäure
Formel: C₇HF₅O₂
Molecular Weight: 212,08 g/mol
Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 100…102 °C
Dichte: 1,942 g/cm³ (22 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002406
CAS-Nummer: 602-94-8
EINECS: 210-026-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR