2-Propylphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Hydroxy-2-propylbenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

P53608-25G
SIALP53608-25GEA 69.1 EUR
SIALP53608-25G
2-Propylphenol, Sigma-Aldrich®
2-Propylphenol
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136,19 g/mol
Siedepunkt: 224 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 1,015 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00002251
CAS-Nummer: 644-35-9
EINECS: 211-415-3
UN: 3145
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR