4-Propylphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: p-Propylphenol, 4-n-Propylphenol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

P53802-5G
SIALP53802-5GEA 74.6 EUR
SIALP53802-5G
4-Propylphenol, Sigma-Aldrich®
4-Propylphenol
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136,19 g/mol
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 24 °C
Dichte: 1,0091 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00002395
CAS-Nummer: 645-56-7
EINECS: 211-446-2
UN: 3145
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR