Dipropylsulfid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

P54280-25G
SIALP54280-25GEA 86.8 EUR
SIALP54280-25G
Dipropylsulfid, Sigma-Aldrich®
Dipropylsulfid
Formel: C₆H₁₄S
Molecular Weight: 118,24 g/mol
Siedepunkt: 146 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –102 °C
Dichte: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009379
CAS-Nummer: 111-47-7
EINECS: 203-873-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08053

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR