2-Propylthiophen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-n-Propylthiophene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

P54345-1G
SIALP54345-1GEA 36.6 EUR
SIALP54345-1G
2-Propylthiophen, Sigma-Aldrich®
2-Propylthiophen
Formel: C₇H₁₀S
Molecular Weight: 126,22 g/mol
Siedepunkt: 157…160 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9737 g/cm³ (15.6 °C)
MDL: MFCD00014533
CAS-Nummer: 1551-27-5
EINECS: 216-288-8
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR