L-α-Phenylalanin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: H-Phe-OH, H-L-Phe-OH, L-α-Phenylalanin, 3-Phenyl-L(-)-alanin, 3-Phenyl-L-alanin, (S)-(-)-2-Amino-3-phenylpropansäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

P5482-100G P5482-10MG P5482-1KG P5482-25G
SIALP5482-100GEA 252 EUR
SIALP5482-100G SIALP5482-10MG SIALP5482-1KG SIALP5482-25G
L-α-Phenylalanin, Sigma-Aldrich®
L-α-Phenylalanin
Formel: C₉H₁₁NO₂
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 173 °C
Dichte: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064227
CAS-Nummer: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR