L-α-Phenylalanin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
H-Phe-OH, H-L-Phe-OH, L-α-Phenylalanin, 3-Phenyl-L(-)-alanin, 3-Phenyl-L-alanin, (S)-(-)-2-Amino-3-phenylpropansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
P5482-100G
P5482-10MG
P5482-1KG
P5482-25G
SIALP5482-100GEA
252
EUR
SIALP5482-100G
SIALP5482-10MG
SIALP5482-1KG
SIALP5482-25G
L-α-Phenylalanin, Sigma-Aldrich®
L-α-Phenylalanin
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 173 °C Dichte: 0,754 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064227 CAS-Nummer: 63-91-2 EINECS: 200-568-1 Merck Index: 14,07271 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...