Methyl-4-phenylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
p-Phenylbenzoic acid-OMe, Methyl biphenyl-4-carboxylate, Methyl [1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
P5501-5G
SIALP5501-5GEA
100
EUR
SIALP5501-5G
Methyl-4-phenylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-phenylbenzoat
Formel:
C₁₄H₁₂O₂ Molecular Weight: 212,25 g/mol |
MDL:
MFCD00017200 CAS-Nummer: 720-75-2 EINECS: 211-954-4 |