Phenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P5566-100G
P5566-25G
P5566-500G
SIALP5566-100GEA
72.5
EUR
SIALP5566-100G
SIALP5566-25G
SIALP5566-500G
Phenol, Sigma-Aldrich®
Phenol
Formel:
C₆H₅OH Siedepunkt: 181,7 °C (1013 hPa) Dichte: 1,0722 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002143 CAS-Nummer: 108-95-2 EINECS: 203-632-7 UN: 1671 ADR: 6.1,II REACH: 01-2119471329-32 Merck Index: 12,07390 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...