syn-2-Pyridincarbaldehydoxim, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
syn-2-Pyridinealdoxime
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P58200-25G
SIALP58200-25GEA
227
EUR
SIALP58200-25G
syn-2-Pyridincarbaldehydoxim, Sigma-Aldrich®
syn-2-Pyridincarbaldehydoxim
Formel:
C₆H₆N₂O Molecular Weight: 122,13 g/mol |
MDL:
MFCD00167166 CAS-Nummer: 1193-96-0 |