Nicotinaldehydoxim, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Pyridinealdoxime, Pyridine-3-carboxaldoxime, Pyridine-3-aldoxime
P58405-25G
SIALP58405-25GEA
48.9
EUR
SIALP58405-25G
Nicotinaldehydoxim, Sigma-Aldrich®
Nicotinaldehydoxim
Formel:
C₆H₆N₂O Molecular Weight: 122,13 g/mol |
MDL:
MFCD00006409 CAS-Nummer: 1193-92-6 EINECS: 214-782-8 |