(S)-(-)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
L-Pyroglutamic Acid, (S)-(-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, H-Pyr-OH, (S)-5-Oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P5960-25G
SIALP5960-25GEA
84.7
EUR
SIALP5960-25G
(S)-(-)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure
Formel:
C₅H₇NO₃ Molecular Weight: 129.1 g/mol |
MDL:
MFCD00005272 CAS-Nummer: 98-79-3 EINECS: 202-700-3 |