1,4-Diaminobutan Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,4-Butandiamin Dihydrochlorid, Tetramethylendiammoniumdichlorid, Tetramethylendiamin Dihydrochlorid, Putrescin Dihydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P6024-1MG
SIALP6024-1MGEA
92.2
EUR
SIALP6024-1MG
1,4-Diaminobutan Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
1,4-Diaminobutan Dihydrochlorid
Formel:
C₄H₁₄Cl₂N₂ Molecular Weight: 161,07 g/mol Dichte: 1,31 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00012526 CAS-Nummer: 333-93-7 EINECS: 206-375-9 |