Tween® 80 (Polysorbat), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

P6224-500ML P6224-1GA
SIALP6224-500MLEA 85.3 EUR
SIALP6224-500ML SIALP6224-1GA
Tween® 80 (Polysorbat), Sigma-Aldrich®
Tween® 80 (Polysorbat)
Schmelzpunkt: 100 °C
Flammpunkt: 113 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082107
CAS-Nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR