2-Propylvaleriansäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,2-Dipropylessigsäure, 2,2-Dipropylacetic acid, Valproinsäure, 2-Propylpentansäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

P6273-100ML
SIALP6273-100MLEA 336 EUR
SIALP6273-100ML
2-Propylvaleriansäure, Sigma-Aldrich®
2-Propylvaleriansäure
Formel: C₈H₁₆O₂
Molecular Weight: 144,21 g/mol
Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,905 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 111 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002672
CAS-Nummer: 99-66-1
EINECS: 202-777-3
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10049

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR