2,4-Pyridindicarbonsäure Monohydrat ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Lutidinic acid monohydrate, 2,4-Pyridinedicarboxylic acid monohydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P63395-5G
SIALP63395-5GEA
82
EUR
SIALP63395-5G
2,4-Pyridindicarbonsäure Monohydrat ≥98%, Sigma-Aldrich®
2,4-Pyridindicarbonsäure Monohydrat
Formel:
C₇H₅NO₄·1H₂O Molecular Weight: 185,14 g/mol |
CAS-Nummer:
207671-42-9 EINECS: 207-892-2 |