2,6-Pyridindicarbonsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Dipicolinsäure, DPA

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

P63808-100G P63808-25G P63808-500G
SIALP63808-100GEA 58.1 EUR
SIALP63808-100G SIALP63808-25G SIALP63808-500G
2,6-Pyridindicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
2,6-Pyridindicarbonsäure
Formel: C₇H₅NO₄
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 327 °C
Flammpunkt: 188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006299
CAS-Nummer: 499-83-2
EINECS: 207-894-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR