Wolframatophosphorsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

P6395-100G P6395-500G
SIALP6395-100GEA 188 EUR
SIALP6395-100G SIALP6395-500G
Wolframatophosphorsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Wolframatophosphorsäure Natriumsalz
Formel: Na₃O₄₀PW₁₂
CAS-Nummer: 51312-42-6
EINECS: 257-132-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR