3,4-Pyridindicarbonsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Cinchomeronsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

P64006-25G
SIALP64006-25GEA 88.3 EUR
SIALP64006-25G
3,4-Pyridindicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
3,4-Pyridindicarbonsäure
Formel: C₇H₅NO₄
Siedepunkt: 529 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 257 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006392
CAS-Nummer: 490-11-9
EINECS: 207-705-4
Merck Index: 13,02304

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR