2,3-Pyridindicarbonsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

P64405-100G P64405-25G P64405-5G
SIALP64405-100GEA 147 EUR
SIALP64405-100G SIALP64405-25G SIALP64405-5G
2,3-Pyridindicarbonsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
2,3-Pyridindicarbonsäureanhydrid
Formel: C₇H₃NO₃
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 146 °C
MDL: MFCD00005915
CAS-Nummer: 699-98-9
EINECS: 211-834-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR