Tween® 80 (Polysorbat), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

P6474-10ML P6474-100ML P6474-5X10ML
SIALP6474-10MLEA 272 EUR
SIALP6474-10ML SIALP6474-100ML SIALP6474-5X10ML
Tween® 80 (Polysorbat), Sigma-Aldrich®
Tween® 80 (Polysorbat)
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 1,062 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082107
CAS-Nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 13,07664

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR