Pyrazinamid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

P7136-100G P7136-10G P7136-25G
SIALP7136-100GEA 300 EUR
SIALP7136-100G SIALP7136-10G SIALP7136-25G
Pyrazinamid, Sigma-Aldrich®
Pyrazinamid
Formel: C₅H₅N₃O
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 188…191 °C
MDL: MFCD00006132
CAS-Nummer: 98-96-4
EINECS: 202-717-6
Merck Index: 12,08140

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR