Toluol-α-sulfonylfluorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

P7626-5G P7626-250MG P7626-100G P7626-1G P7626-25G
SIALP7626-5GEA 139 EUR
SIALP7626-5G SIALP7626-250MG SIALP7626-100G SIALP7626-1G SIALP7626-25G
Toluol-α-sulfonylfluorid, Sigma-Aldrich®
Toluol-α-sulfonylfluorid
Formel: C₇H₇FO₂S
Siedepunkt: 80…85 °C (0,3 mmHg)
Schmelzpunkt: 91…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007424
CAS-Nummer: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2923
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR