Phloretin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P7912-100MG
P7912-250MG
P7912-25MG
SIALP7912-100MGEA
172
EUR
SIALP7912-100MG
SIALP7912-250MG
SIALP7912-25MG
Phloretin, Sigma-Aldrich®
Phloretin
Formel:
C₁₅H₁₄O₅ |
MDL:
MFCD00002288 CAS-Nummer: 60-82-2 EINECS: 200-488-7 |