1,3-Propandisulfonsäure Dinatriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Sodium propane-1,3-disulphonate
P8579-25G
SIALP8579-25GEA
102
EUR
SIALP8579-25G
1,3-Propandisulfonsäure Dinatriumsalz, Sigma-Aldrich®
1,3-Propandisulfonsäure Dinatriumsalz
Formel:
C₃H₆Na₂O₆S₂ Molecular Weight: 248,19 g/mol |
MDL:
MFCD00191483 CAS-Nummer: 36589-58-9 |