(±)-1-Penten-3-ol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

P8602-5G
SIALP8602-5GEA 33.8 EUR
SIALP8602-5G
(±)-1-Penten-3-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Penten-3-ol
Formel: C₅H₁₀O
Siedepunkt: 114 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,838 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004573
CAS-Nummer: 616-25-1
EINECS: 210-472-1
UN: 1987
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR