Kaliumdihydrogenphosphat 1 mol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

P8709-1L P8709-4L
SIALP8709-1LEA 97.9 EUR
SIALP8709-1L SIALP8709-4L
Kaliumdihydrogenphosphat 1 mol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Kaliumdihydrogenphosphat
Formel: KH₂PO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011401
CAS-Nummer: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR