Penicillin G Kaliumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P8721-100MU
SIALP8721-100MUEA 515 EUR
SIALP8721-100MU
Penicillin G Kaliumsalz, Sigma-Aldrich®
Penicillin G Kaliumsalz
Formel: C₁₆H₁₇KN₂O₄S
Schmelzpunkt: 214…217 °C
Dichte: 1,359 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00036193
CAS-Nummer: 113-98-4
EINECS: 204-038-0
Merck Index: 12,07225