o-Phenylendiamin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: o-Phenylendiammoniumdichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
P8787-100TAB
SIALP8787-100TABEA 607 EUR
SIALP8787-100TAB
o-Phenylendiamin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
o-Phenylendiamin Dihydrochlorid
Formel: C₆H₁₀Cl₂N₂
Molecular Weight: 181,06 g/mol
Schmelzpunkt: 205 °C
MDL: MFCD00012966
CAS-Nummer: 615-28-1
EINECS: 210-418-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III