(±)-4-Penten-2-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(±)-Allyl-methylcarbinol, (±)-1-Penten-4-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P8807-5G
SIALP8807-5GEA
74.9
EUR
SIALP8807-5G
(±)-4-Penten-2-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-4-Penten-2-ol
Formel:
C₅H₁₀O Siedepunkt: 115 °C (1013 hPa) Dichte: 0,8362 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004556 CAS-Nummer: 625-31-0 EINECS: 210-887-8 UN: 1987 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...