2,6,10,14-Tetramethylpentadecan, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Pristan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P9622-10X1ML
P9622-5X5ML
SIALP9622-10X1MLEA
0
EUR
SIALP9622-10X1ML
SIALP9622-5X5ML
2,6,10,14-Tetramethylpentadecan, SAFC®
2,6,10,14-Tetramethylpentadecan
Formel:
C₁₉H₄₀ Molecular Weight: 268.53 g/mol Siedepunkt: 296 Dichte: 0.7845 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008952 CAS-Nummer: 1921-70-6 EINECS: 217-650-8 Merck Index: 12,07932 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...