5-Methylphenaziniummethylsulfat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

P9625-500MG P9625-5G P9625-10G P9625-1G P9625-25G
SIALP9625-500MGEA 45.7 EUR
SIALP9625-500MG SIALP9625-5G SIALP9625-10G SIALP9625-1G SIALP9625-25G
5-Methylphenaziniummethylsulfat, Sigma-Aldrich®
5-Methylphenazinium methyl sulphate
Formel: C₁₄H₁₄N₂O₄S
Schmelzpunkt: 198 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00011923
CAS-Nummer: 299-11-6
EINECS: 206-072-1
Merck Index: 12,06185

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR