di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: di-Kaliumphosphat Trihydrat, Dikaliumhydrogenphosphat Trihydrat, sek. Kaliumphosphat Trihydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

P9666-100G P9666-1KG P9666-500G
SIALP9666-100GEA 93.6 EUR
SIALP9666-100G SIALP9666-1KG SIALP9666-500G
di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat, Sigma-Aldrich®
di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat
Formel: K₂HPO₄·3H₂O
Molecular Weight: 228.22 g/mol
Siedepunkt: ∼340 °C (1013 hPa)
Dichte: 2.504 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149926
CAS-Nummer: 16788-57-1
EINECS: 231-834-5

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR