Kaliumdihydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

P9791-100G P9791-1KG P9791-500G
SIALP9791-100GEA 69.1 EUR
SIALP9791-100G SIALP9791-1KG SIALP9791-500G
Kaliumdihydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
Kaliumdihydrogenphosphat
Formel: KH₂PO₄
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 253 °C
Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011401
CAS-Nummer: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR