Perfluordecahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Perfluorodecalin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

P9900-25G
SIALP9900-25GEA 52.7 EUR
SIALP9900-25G
Perfluordecahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Perfluordecahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀F₁₈
Molecular Weight: 462,08 g/mol
MDL: MFCD00010626
CAS-Nummer: 306-94-5
EINECS: 206-192-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR